Få mere at vide
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate, 90%, tech.
Artikelnummer. 10259470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10259470 1 g Glasflaske 1g
10340344 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424750010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79322-76-2 | C10H12O3 | 180.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79322-76-2
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.2
MDL nummer MFCD00216476
InChI nøgle KAXLTAULVFFCNL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 586417
IUPAC navn methyl-4-(1-hydroxyethyl)benzoat
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 148°C to 152°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt >93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5320 to 1.536
Mængde 1 g
Synonym methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate, 4-1-hydroxyethyl benzoic acid methyl ester, 4-1-hydroxy-ethyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-1-hydroxyethyl-, methyl ester, acmc-20m5ni, benzoic acid, 4-1s-1-hydroxyethyl-, methyl ester, methyl 4-hydroxyethyl benzoate, methyl4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl-4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate #
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly
Formel vægt 180.2
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Viskøs væske