Få mere at vide
Methyl-3-trifluormethylbenzoylacetat, 95 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-trifluoromethylbenzoylacetate |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 94 °C til 96 °C (0,2 mmHg) |
| Flammepunkt | >200 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Brydningsindeks | 1,4864 til 1,4884 |
| Mængde | 2.5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: ubetydelig i vand |
| Vis mere |