Få mere at vide
Methyl-3-(trifluormethyl)phenylacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10160322 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10160322 5 g Glasflaske 5g
10656884 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10160322 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365600050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 62451-84-7
Molekylær formel C10H9F3O2
Molekylvægt (g/mol) 218.17
MDL nummer MFCD04039762
InChI nøgle GMEBDKGPPKAPEM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734603
IUPAC navn methyl-2-[3-(trifluormethyl)phenyl]acetat
SMIL COC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4500 til 1,4520
Mængde 5 g
Synonym methyl 2-3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyltrifluoromethylphenylacetate, methyl m-trifluoromethylphenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenylacetate, methyl-3-trifluoromethylphenylacetate, methyl2-3-trifluoromethyl phenyl acetate
Formel vægt 218.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.