Få mere at vide
Methyl 3-(trifluoromethyl)phenylacetate, 95%
Artikelnummer. 15445647
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15445647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32883.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 62451-84-7 | C10H9F3O2 | 218.175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62451-84-7
Molekylær formel C10H9F3O2
Molekylvægt (g/mol) 218.175
MDL nummer MFCD04039762
InChI nøgle GMEBDKGPPKAPEM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734603
IUPAC navn methyl-2-[3-(trifluormethyl)phenyl]acetat
SMIL COC(=O)CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Tæthed 1.24
Kogepunkt 211°C
Brydningsindeks 1.45
Mængde 5 g
Synonym methyl 2-3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenyl acetate, methyl 3-trifluoromethyl phenyl acetate, methyltrifluoromethylphenylacetate, methyl m-trifluoromethylphenylacetate, methyl 3-trifluoromethylphenylacetate, methyl-3-trifluoromethylphenylacetate, methyl2-3-trifluoromethyl phenyl acetate
Formel vægt 218.18
Procent renhed 95%