Få mere at vide
Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoat, 97%
Artikelnummer. 11476857
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476857 5 g 5g
11486857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14316.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 2557-13-3 | C9H7F3O2 | 204,148 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2557-13-3
Molekylær formel C9H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 204.148
MDL nummer MFCD00043543
InChI nøgle QQHNNQCWKYFNAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-trifluoromethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, methyl3-trifluoromethyl benzoate, methyl m-trifluoromethyl benzoate, 3-trifluoromethyl-benzoic aic methyl ester, mtf-bom, methyl m-trifluoromethylbenzoate, 3-methoxycarbonyl benzotrifluoride
PubChem CID 520213
IUPAC navn methyl-3-(trifluormethyl)benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
Tæthed 1.295
Kogepunkt 80°C to 82°C (15 mmHg)
Flammepunkt 84°C (183°F)
Brydningsindeks 1.453
Mængde 5 g
Beilstein 1963428
Formel vægt 204.15
Procent renhed 97%