Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-nitrobenzoate |
| Smeltepunkt | 76°C to 80°C |
| Farve | Beige |
| Kogepunkt | 279°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | O2NC6H4CO2CH3 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 09, 378 |
| Show More |