Få mere at vide
Methyl 3-nitrobenzoat, 98%
Artikelnummer. 10109981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10109981 100 g Plastflaske 100g
10783393 25 g Plastflaske 25g
10320894 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10109981 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 168441000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 618-95-1 | C8H7NR.4 | 181,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-95-1
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.15
MDL nummer MFCD00007250
InChI nøgle AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl m-nitrobenzoate, methyl3-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, methyl ester, m-nitrobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, m-nitro-, methyl ester, 3-nitro-benzoic acid methyl ester, 3-nitro-benzoicacimethylester, acmc-209mxc, methyl 3-nitro-benzoate
PubChem CID 69260
IUPAC navn methyl-3-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-nitrobenzoate
Smeltepunkt 76 °C til 80 °C
Farve Beige
Kogepunkt 279 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel O2NC6H4CO2CH3
Mængde 100 g
Beilstein 09, 378
Merck Index 10, 6435
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 181.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver