Få mere at vide
Methyl 3-nitrobenzoat, 98+%
Artikelnummer. 11492138
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11492138 250 g 250g
11482138 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15155.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 618-95-1 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Methyl-3-nitrobenzoat blev anvendt til fremstilling af iodoaren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl-3-nitrobenzoat blev anvendt til fremstilling af iodoaren.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-95-1
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.147
MDL nummer MFCD00007250
InChI nøgle AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl m-nitrobenzoate, methyl3-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, methyl ester, m-nitrobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, m-nitro-, methyl ester, 3-nitro-benzoic acid methyl ester, 3-nitro-benzoicacimethylester, acmc-209mxc, methyl 3-nitro-benzoate
PubChem CID 69260
IUPAC navn methyl-3-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-nitrobenzoate
Smeltepunkt 77 °C til 80 °C
Kogepunkt 279 °C
Mængde 250 g
Beilstein 392449
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 181.15
Procent renhed ≥98%