Få mere at vide
Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoat, 97%
Artikelnummer. 11419057
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419057 5 g 5g
11429057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20627.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 24078-21-5 | C9H9NO4 | 195,174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24078-21-5
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.174
MDL nummer MFCD00085640
InChI nøgle IEFONJKJLZFGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-methyl-4-nitro-, methyl ester, 3-methyl-4-nitrobenzoic acid methyl ester, m-toluic acid, 4-nitro-, methyl ester, methyl 3-methyl-4-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-4-nitro, methyl ester, methyl3-methyl-4-nitrobenzoate, pubchem2350, acmc-1cfdu, methyl 4-nitro-m-toluate, ksc205m3d
PubChem CID 260927
IUPAC navn methyl-3-methyl-4-nitrobenzoat
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
Smeltepunkt 80°C to 82°C
Mængde 5 g
Formel vægt 195.18
Procent renhed 97%