Få mere at vide
Methyl 3-methyl-2-nitrobenzoat, 98%
Artikelnummer. 15448498
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448498 25 g 25g
15458498 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61907.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
CAS: 5471-82-9 | C9H9NO4 | 195,174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5471-82-9
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.174
MDL nummer MFCD01003947
InChI nøgle NJHDBIXFFZVJGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-methyl-2-nitrobenzoate, methyl 3-methyl-2-nitrobenzenecarboxylate, benzoic acid, 3-methyl-2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-3-methylbenzoic acid, methyl ester, 3-methyl-2-nitrobenzoic acid methyl ester, pubchem10932, acmc-1ap0b, ksc495q9t, methyl 2-nitro-3-methylbenzoate, methyl 3-methyl-2-nitro-benzoate
PubChem CID 79621
IUPAC navn methyl-3-methyl-2-nitrobenzoat
SMIL CC1=CC=CC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
Mængde 25 g
Formel vægt 195.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof