Få mere at vide
Methyl 3-methoxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11362846
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362846 50 g 50g
11352846 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362846 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09041.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 5368-81-0 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5368-81-0
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00017193
InChI nøgle DUKYPQBGYRJVAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-anisate, methyl m-methoxybenzoate, 3-methoxybenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-, methyl ester, 3-methoxybenoic acid methyl ester, m-methoxybenzoic acid methyl ester, mehtyl 3-methoxybenzoate, acmc-1asq5, m-anisic acid methyl ester
PubChem CID 79332
IUPAC navn methyl-3-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-methoxybenzoate
Tæthed 1.15
Kogepunkt 238 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.527
Mængde 50 g
Beilstein 2208567
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%