Få mere at vide
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoat, 98%
Artikelnummer. 11485337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485337 25 g 25g
11465337 1 g 1g
11475337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22695.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 3556-83-0 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3556-83-0
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00082710
InChI nøgle LLEXCSBUSVRBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-methoxy-p-toluate, 4-methyl-m-anisic acid methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl-, methyl ester, pubchem13650, methyl 4-methyl-m-anisate, acmc-1cs22, methyl3-methoxy-4-methylbenzoate, methyl 3-methoxy-4-methyl-benzoate, 3-methoxy-p-toluic acid methyl ester
PubChem CID 591123
IUPAC navn methyl-3-methoxy-4-methylbenzoat
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
Smeltepunkt 47 °C til 50 °C
Kogepunkt 119 °C til 120 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5295
Mængde 25 g
Beilstein 1948339
Formel vægt 180.21
Procent renhed 98%