Få mere at vide
Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoat, 98%
Artikelnummer. 11475337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475337 5 g 5g
11465337 1 g 1g
11485337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22695.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 3556-83-0 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3556-83-0
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00082710
InChI nøgle LLEXCSBUSVRBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-methoxy-p-toluate, 4-methyl-m-anisic acid methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-4-methyl-, methyl ester, pubchem13650, methyl 4-methyl-m-anisate, acmc-1cs22, methyl3-methoxy-4-methylbenzoate, methyl 3-methoxy-4-methyl-benzoate, 3-methoxy-p-toluic acid methyl ester
PubChem CID 591123
IUPAC navn methyl-3-methoxy-4-methylbenzoat
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)OC
Specifica
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-methoxy-4-methylbenzoate
Smeltepunkt 47°C to 50°C
Kogepunkt 119°C to 120°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5295
Mængde 5 g
Beilstein 1948339
Formel vægt 180.21
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.