Få mere at vide
Methyl-3-methoxy-2-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372766
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372766 5 g 5g
11362766 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08886.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 5307-17-5 | Molekylformel: C9H9NO5 | Molekylvægt: 211,17 g/mol
Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoat bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoat bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevar væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5307-17-5
Molekylær formel C9H9NO5
Molekylvægt (g/mol) 211.17
MDL nummer MFCD00051968
InChI nøgle FDQQRLPHAAICCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-methoxy-2-nitro-, methyl ester, 3-methoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, 2-nitro-, methyl ester, maybridge1_002124, cbmicro_008502, methyl 2-nitro-m-anisate, methyl 3-methoxy-2-nitro-benzoate, 2-nitro-m-anisic acid methyl ester, 3-methoxy-2-nitro-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 79195
IUPAC navn methyl-3-methoxy-2-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-methoxy-2-nitrobenzoate
Smeltepunkt 142 °C til 144 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2697098
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 211.18
Procent renhed 98%