Få mere at vide
Methyl 3-Keto-7alpha,12alpha-dihydroxy-5beta-cholanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-Keto-7alpha,12alpha-dihydroxy-5beta-cholanoate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H40O5/c1-14(5-8-22(29)30-4)17-6-7-18-23-19(13-21(28)25(17,18)3)24(2)10-9-16(26)11-15(24)12-20(23)27/h14-15,17-21,23,27-28H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,17-,18+,19+,20-,21+,23+,24+,25-/m1/s1 |
| Formel vægt | 420.2876 |