CAS RN 14772-99-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Methyl 3-Keto-7alpha,12alpha-dihydroxy-5beta-cholanoate, TRC
CAS: 14772-99-7 Molekylær formel: C25H40O5 Molekylvægt (g/mol): 420.58 Synonym: 7,12-Dihydroxy-3-oxocholan-24-oic Acid Methyl Ester,7α,12α-Dihydroxy-3-oxo-5β-cholan-24-oic Acid Methyl Ester,7α,12α-Dihydroxy-3-oxo-5β-cholanic Acid Methyl Ester,Methyl 3-Oxoisodeoxycholate IUPAC navn: methyl (4R)-4-[(5R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7,12-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate SMIL: O[C@H](C[C@@](CC1=O)([H])[C@@](CC1)(C)[C@@]2([H])C[C@@H]3O)[C@@]2([H])[C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(OC)=O)([H])[C@]34C