Få mere at vide
Methyl 3-iod-4-methoxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 11428833
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428833 5 g 5g
11438833 25 g 25g
11448833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428833 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10549.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35387-93-0 | C9H9IO3 | 292,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35387-93-0
Molekylær formel C9H9IO3
Molekylvægt (g/mol) 292.07
MDL nummer MFCD00052925
InChI nøgle GHNGBFHLUOJHKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-iodo-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, 3-iodo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-iodo-4-methoxy-, methyl ester, methyl3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-p-anisate, acmc-1agb4, ksc495q3h, methyl-3-iodo-4-methoxybenzoate, methyl 3-iodo-4-methoxy-benzoate, 3-iodo-p-anisic acid methyl ester
PubChem CID 316980
IUPAC navn methyl-3-iod-4-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(OC)C(I)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-iodo-4-methoxybenzoate
Smeltepunkt 93°C to 95°C
Mængde 5 g
Beilstein 2692711
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 292.07
Procent renhed 98%