Få mere at vide
Methyl 3-hydroxybenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021900
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11437067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14425.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19438-10-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Methyl-3-hydroxybenzoat anvendes til fremstilling af 3-hydroxybenzen-1,2-dicarbaldehyd og O-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl)phosphorthioat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-3-hydroxybenzoat anvendes til fremstilling af 3-hydroxybenzen-1,2-dicarbaldehyd og O
-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl)phosphorthioat.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, dimetylsulfoxid, ethanol og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19438-10-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002295
InChI nøgle YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxybenzoic acid methyl ester, m-carbomethoxyphenol, methyl m-oxybenzoate, m-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, unii-569m9g3stj, 3-methoxycarbonyl phenol, benzoic acid, m-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 88068
IUPAC navn methyl-3-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 70°C to 72°C
Kogepunkt 280°C to 281°C (708 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 2208129
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,dimetyl Sulfoxide,ethanol and methanol.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.