Få mere at vide
Methyl 3-hydroxybenzoat, 99%
Beskrivelse
Methyl-3-hydroxybenzoat anvendes til fremstilling af 3-hydroxybenzen-1,2-dicarbaldehyd og O-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl)phosphorthioat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl)phosphorthioat.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, dimetylsulfoxid, ethanol og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-hydroxybenzoate |
| Smeltepunkt | 70 °C til 72 °C |
| Kogepunkt | 280 °C til 281 °C (708 mmHg) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 2208129 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, dimetylsulfoxid, ethanol og methanol. |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | 99% |