Få mere at vide
Methyl 3-hydroxybenzoat, 99%
Artikelnummer. 11437067
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437067 25 g 25g
11447067 100 g 100g
11457067 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14425.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19438-10-9 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Methyl-3-hydroxybenzoat anvendes til fremstilling af 3-hydroxybenzen-1,2-dicarbaldehyd og O-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl)phosphorthioat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl-3-hydroxybenzoat anvendes til fremstilling af 3-hydroxybenzen-1,2-dicarbaldehyd og O
-methyl O-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl]O-(3-methylcarboxyphenyl)phosphorthioat.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, dimetylsulfoxid, ethanol og methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19438-10-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002295
InChI nøgle YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxybenzoic acid methyl ester, m-carbomethoxyphenol, methyl m-oxybenzoate, m-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, unii-569m9g3stj, 3-methoxycarbonyl phenol, benzoic acid, m-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 88068
IUPAC navn methyl-3-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 70°C to 72°C
Kogepunkt 280°C to 281°C (708 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 2208129
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,dimetyl Sulfoxide,ethanol and methanol.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%