Få mere at vide
Methyl 3-hydroxybenzoat, 98%
Artikelnummer. 10642982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10642982 25 g Glasflaske 25g
10123491 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 352000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 19438-10-9 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19438-10-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002295
InChI nøgle YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxybenzoic acid methyl ester, m-carbomethoxyphenol, methyl m-oxybenzoate, m-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, unii-569m9g3stj, 3-methoxycarbonyl phenol, benzoic acid, m-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 88068
IUPAC navn methyl-3-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hydroxybenzoate
Navn note 98%
Smeltepunkt 70,0 °C til 74,0 °C
Farve Beige
Kogepunkt 280,0 °C til 281,0 °C (709,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CO2CH3
Mængde 25 g
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-hydroxybenzoate
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.