Få mere at vide
Methyl-3-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10123491
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19438-10-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19438-10-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00002295
InChI nøgle YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxybenzoic acid methyl ester, m-carbomethoxyphenol, methyl m-oxybenzoate, m-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, unii-569m9g3stj, 3-methoxycarbonyl phenol, benzoic acid, m-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 88068
IUPAC navn methyl-3-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hydroxybenzoate
Navn note 98%
Smeltepunkt 70.0°C to 74.0°C
Farve Beige
Kogepunkt 280.0°C to 281.0°C (709.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H4CO2CH3
Mængde 100 g
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-hydroxybenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.