Få mere at vide
Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoat, 98%
Artikelnummer. 11498226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498226 5 g 5g
11408236 25 g 25g
11418236 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15329.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 713-52-0 | C8H7NO5 | 197,146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 713-52-0
Molekylær formel C8H7NO5
Molekylvægt (g/mol) 197.146
MDL nummer MFCD00016997
InChI nøgle UEGCRFNWTGYVKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-hydroxy-4-nitro-, methyl ester, 3-hydroxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, 3-hydroxy-4-nitro-benzoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-4-nitro-benzoate, methyl3-hydroxy-4-nitrobenzoate, pubchem20121, acmc-209oia, ksc379e5n, 5-methoxycarbonyl-2-nitrophenol, methyl3-hydroxy-4-nitronemzoate
PubChem CID 294866
IUPAC navn methyl-3-hydroxy-4-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
Smeltepunkt 89 °C til 92 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2583832
Formel vægt 197.15
Procent renhed 98%