Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-formylbenzoate |
| Navn note | 98% |
| Smeltepunkt | 48,0 °C til 55,0 °C |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol |
| Formel vægt | 164.2 |
| Procent renhed | 98% |