Få mere at vide
Methyl 3-formylbenzoate, 98%
Artikelnummer. 10364602 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10364602 1 g Glasflaske 1g
10633773 5 g Glasflaske 5g
11935111 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10364602 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 368050010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52178-50-4 | C9H8O3 | 164.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 52178-50-4
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.2
MDL nummer MFCD00189379
InChI nøgle UVSBCUAQEZINCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-carbomethoxybenzaldehyde, methyl m-formylbenzoate, benzoic acid, 3-formyl-, methyl ester, 3-formylbenzoic acid methyl ester, methyl-3-formylbenzoate, pubchem12631, m-carbomethoxybenzaldehyde, methyl 3-formyl-benzoate, methyl 3-methanoylbenzoate, acmc-1am8j
PubChem CID 639145
IUPAC navn methyl-3-formylbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-formylbenzoate
Navn note 98%
Smeltepunkt 48.0°C to 55.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 164.2
Procent renhed 98%