Få mere at vide
Methyl 3-fluorophenylacetate, 98%
Artikelnummer. 10469242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10469242 5 g Glasflaske 5g
10307561 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10469242 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351090050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 64123-77-9 | C9H9FO2 | 168.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64123-77-9
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.17
MDL nummer MFCD03093288
InChI nøgle OXYLCGRXCQARQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-3-fluorophenyl acetate, methyl 3-fluorophenylacetate, methyl3-fluorophenylacetate, methyl 3-fluorophenyl acetate, 3-fluorobenzeneacetic acid methyl ester, benzeneacetic acid, 3-fluoro-, methyl ester, 3-fluorophenylacetic acid methyl ester, 3-fluorophenyl acetic acid methyl ester, 3-fluoro-phenyl-acetic acid methyl ester, 2-3-fluorophenyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 2734108
IUPAC navn methyl-2-(3-fluorphenyl)acetat
SMIL COC(=O)CC1=CC=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-fluorophenylacetate
Navn note 98%
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H4CH2CO2H
Brydningsindeks 1.4870 to 1.489
Mængde 5 g
Formel vægt 168.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske