Få mere at vide
Methyl 3-fluor-4-nitrobenzoat, 97 %
Artikelnummer. 15491989
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491989 5 g 5g
15401999 25 g 25g
15411999 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64688.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 185629-31-6 | C8H6FNO4 | 199,137 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 185629-31-6
Molekylær formel C8H6FNO4
Molekylvægt (g/mol) 199.137
MDL nummer MFCD08444027
InChI nøgle FKMZNQQOPCCUTD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 592761
IUPAC navn methyl-3-fluor-4-nitrobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate
Mængde 5 g
Beilstein 10657755
Synonym methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, methyl3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, 3-fluoro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-fluoro-4-nitro-, methyl ester, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl nitrobenzene, 3-fluoro-4-nitro-benzoic acid methyl ester, pubchem15965, acmc-209en1, ksc495e5t, methyl 3-fluro-4nitrobenzoate
Formel vægt 199.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof