Få mere at vide
Methyl-3-fluor-4-methoxybenzoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11319985
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319985 10 g 10g
11329985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31994.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 369-30-2
Molekylær formel C9H9FO3
Molekylvægt (g/mol) 184.17
MDL nummer MFCD00215839
InChI nøgle MIKOKYAREMINFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-fluoro-4-methoxy-, methyl ester, methyl 3-fluoro-4-methyloxy benzoate, 3-fluoro-4-methoxybenzoic acid methyl ester, pubchem3569, acmc-1ck9v, rarechem al bf 0055, #
PubChem CID 592848
IUPAC navn methyl-3-fluor-4-methoxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(F)=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate
Smeltepunkt 69 °C til 73 °C
Mængde 10 g
Formel vægt 184.17
Procent renhed 95%