Få mere at vide
Methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. 15437728
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437728 250 mg 250mg
15417728 1 g 1g
15427728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61219.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 403-01-0 | C8H7FO3 | 170.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-01-0
Molekylær formel C8H7FO3
Molekylvægt (g/mol) 170.14
MDL nummer MFCD00215838
InChI nøgle IYUSGKSCDUJSKS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7019368
IUPAC navn methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate
SMIL COC(=O)C1=CC=C(O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate
Mængde 250 mg
Synonym 3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl3-fluoro-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, acmc-1ajcc, methyl 3-fluoro-4-hydroxy-benzoate, methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarboxylate, benzoic acid,3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester
Formel vægt 170.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid