Få mere at vide
Methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. 15427728
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427728 5 g 5g
15437728 250 mg 250mg
15417728 1 g 1g
3 options
Artikelnummer. 15427728
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61219.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 403-01-0 | C8H7FO3 | 170.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-01-0
Molekylær formel C8H7FO3
Molekylvægt (g/mol) 170.14
MDL nummer MFCD00215838
InChI nøgle IYUSGKSCDUJSKS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7019368
IUPAC navn methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate
SMIL COC(=O)C1=CC=C(O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate
Mængde 5 g
Synonym 3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl3-fluoro-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, acmc-1ajcc, methyl 3-fluoro-4-hydroxy-benzoate, methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarboxylate, benzoic acid,3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester
Formel vægt 170.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid