Få mere at vide
Methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate, 98%
Artikelnummer. 15417728
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417728 1 g 1g
15437728 250 mg 250mg
15427728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15417728 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61219.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 403-01-0 | C8H7FO3 | 170.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 403-01-0
Molekylær formel C8H7FO3
Molekylvægt (g/mol) 170.14
MDL nummer MFCD00215838
InChI nøgle IYUSGKSCDUJSKS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7019368
IUPAC navn methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate
SMIL COC(=O)C1=CC=C(O)C(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzoate
Mængde 1 g
Synonym 3-fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxy benzoic acid methyl ester, 3-fluoro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl3-fluoro-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester, acmc-1ajcc, methyl 3-fluoro-4-hydroxy-benzoate, methyl 3-fluoro-4-hydroxybenzenecarboxylate, benzoic acid,3-fluoro-4-hydroxy-, methyl ester
Formel vægt 170.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof