Få mere at vide
Methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate, 97%
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate |
| Smeltepunkt | 123°C to 127°C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 2374769 |
| Formel vægt | 191.19 |
| Procent renhed | 97% |