Få mere at vide
Methyl 3-cyano-4-methoxybenzoat, 97%
Artikelnummer. 11317566
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317566 5 g 5g
11307566 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11317566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11107.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 25978-74-9 | C10H9NO3 | 191,186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25978-74-9
Molekylær formel C10H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 191.186
MDL nummer MFCD00052930
InChI nøgle RYJSFYBJYKFNCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-cyano-4-methoxy-, methyl ester, acmc-1cj4t, methyl 3-cyano-4-methoxy-benzoate, methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate., methyl 3-cyano-4-methyloxy benzoate, 3-cyano-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, benzoicacid,3-cyano-4-methoxy-,methyl ester
PubChem CID 2801011
IUPAC navn methyl-3-cyano-4-methoxybenzoat
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate
Smeltepunkt 123 °C til 127 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2374769
Formel vægt 191.19
Procent renhed 97%