Få mere at vide
Methyl-3-(chlorsulfonyl)-4-methoxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181122
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10181122
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO00348DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 192323-12-9
Molekylær formel C9H9ClO5S
Molekylvægt (g/mol) 264.68
MDL nummer MFCD03407355
InChI nøgle FKAIQWMEWVOGDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl-4-methoxybenzoate, methyl 3-chlorosulfonyl-4methoxybenzoate, 2-chlorosulphonyl-4-methoxycarbonyl anisole, methyl 3-chlorosulfonyl-4-methyloxy benzoate, methyl-3-chlorosulfonyl-4-methoxybenzoate, 2-methoxy-5-methoxycarbonyl benzenesulphonyl chloride, benzoic acid,3-chlorosulfonyl-4-methoxy-, methyl ester
PubChem CID 2794613
SMIL COC(=O)C1=CC(=C(OC)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CH3OC6H3(C(O)OCH3)S(Cl)O2
Mængde 1 g
IUPAC navn methyl-3-chlorsulfonyl-4-methoxybenzoat
Formel vægt 264.68
Procent renhed 97%