Få mere at vide
Methyl-3-chlorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459317
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459317 100 g 100g
11449317 25 g 25g
11469317 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21371.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2905-65-9 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2905-65-9
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00000592
InChI nøgle XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, 3-chloro-, methyl ester, m-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-3-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, methyl ester, 3-chlorobenzoic acid methyl ester, 3-chloro-benzoic acid methyl ester, acmc-1cegg, dsstox_cid_7507, 3-chlorobenzoic acid methyl
PubChem CID 17946
IUPAC navn methyl-3-chlorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-chlorobenzoate
Smeltepunkt 20°C to 22°C
Tæthed 1.227
Kogepunkt 99°C to 101°C (12 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Brydningsindeks 1.531
Mængde 100 g
Beilstein 2045126
Merck Index 14,2123
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%