Få mere at vide
Methyl-3-chlorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449317
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11449317 25 g 25g
11459317 100 g 100g
11469317 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11449317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21371.14
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 2905-65-9 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2905-65-9
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00000592
InChI nøgle XRDRKVPNHIWTBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, 3-chloro-, methyl ester, m-chlorobenzoic acid methyl ester, methyl-3-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, methyl ester, 3-chlorobenzoic acid methyl ester, 3-chloro-benzoic acid methyl ester, acmc-1cegg, dsstox_cid_7507, 3-chlorobenzoic acid methyl
PubChem CID 17946
IUPAC navn methyl-3-chlorbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-chlorobenzoate
Smeltepunkt 20°C to 22°C
Tæthed 1.227
Kogepunkt 99°C to 101°C (12 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Brydningsindeks 1.531
Mængde 25 g
Beilstein 2045126
Merck Index 14,2123
Formel vægt 170.6
Procent renhed 98%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.