Få mere at vide
Methyl 3-chloro-5-iodobenzoate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497126
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497126 5 g 5g
11487126 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25444.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 289039-85-6
Molekylær formel C8H6ClIO2
Molekylvægt (g/mol) 296.488
MDL nummer MFCD00673018
InChI nøgle ZDSIXLJPASGHDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-20akhf, methyl 5-chloro-3-iodobenzoate, 3-chloro-5-iodo-benzoic acid methyl ester, 3-chloro-5-iodobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 24721134
IUPAC navn methyl-3-chlor-5-iodbenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)I)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-chloro-5-iodobenzoate
Smeltepunkt 41°C to 43°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 296.49
Procent renhed 98%