Få mere at vide
Methyl-3-chlor-4-methylbenzoat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682073
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10682073 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10682073 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00703DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 56525-63-4
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.619
InChI nøgle KTFQDZCNPGFKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-chloro-4-methylbenzoate, methyl-3-chloro-4-methylbenzoate, methyl 3-chloro-p-toluate, 2-chloro-4-methoxycarbonyl toluene, 3-chloro-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, pubchem10935, acmc-209lsv, ksc495i9j, methyl-3-chloro-4-metylbenzoate
PubChem CID 2801405
IUPAC navn methyl-3-chlor-4-methylbenzoat
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 184.62
Procent renhed 97%