Få mere at vide
Methyl 3-chlor-4-methylbenzoat, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate |
| Smeltepunkt | 27 °C til 29 °C |
| Kogepunkt | 119 °C til 120 °C (10 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 184.62 |
| Procent renhed | 95% |