Få mere at vide
Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate, 95%
Artikelnummer. 11465690
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465690 5 g 5g
11455690 1 g 1g
11475690 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465690 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25933.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56525-63-4 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56525-63-4
Molekylær formel C9H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 184.619
MDL nummer MFCD00205141
InChI nøgle KTFQDZCNPGFKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-chloro-4-methylbenzoate, methyl-3-chloro-4-methylbenzoate, methyl 3-chloro-p-toluate, 2-chloro-4-methoxycarbonyl toluene, 3-chloro-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, pubchem10935, acmc-209lsv, ksc495i9j, methyl-3-chloro-4-metylbenzoate
PubChem CID 2801405
IUPAC navn methyl-3-chlor-4-methylbenzoat
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
Smeltepunkt 27°C to 29°C
Kogepunkt 119°C to 120°C (10 mmHg)
Mængde 5 g
Formel vægt 184.62
Procent renhed 95%