Få mere at vide
Methyl 3-chloro-4-methoxybenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490983
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11490983
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13356.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37908-98-8
Molekylær formel C9H9ClO3
Molekylvægt (g/mol) 200.618
MDL nummer MFCD00017188
InChI nøgle PINQDVFQCCFACD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chloro-p-anisate, 3-chloro-4-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl3-chloro-4-methoxybenzoate, benzoic acid, 3-chloro-4-methoxy-, methyl ester, methyl-3-chlor-anisat, acmc-1aehy, rarechem al bf 0700, methyl-3-chloro-4-methoxybenzoate, 2-chloro-4-methoxycarbonyl anisole, 3-cl-4-ch3o-c6h3-cooch3
PubChem CID 123469
IUPAC navn methyl 3-chloro-4-methoxybenzoate
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-chloro-4-methoxybenzoate
Smeltepunkt 93°C to 97°C
Mængde 10 g
Beilstein 2365816
Formel vægt 200.62
Procent renhed 98%