Få mere at vide
Methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11499543
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11499543
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12389.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3964-57-6
Molekylær formel C8H7ClO3
Molekylvægt (g/mol) 186.59
MDL nummer MFCD00016418
InChI nøgle ZSBIMTDWIGWJPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-chloro-4-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-chloro-4-hydroxy benzoate, methyl 3-chloro-4-hydroxy-benzoate, 3-chloro-4-hydroxy benzoic acid methyl ester, methyl3-chloro-4-hydroxybenzoate, acmc-1ah4x, methyl 3-chloro-4 hydroxybenzoate, methyl 4-hydroxy-3-chlorobenzoate, methyl-4-hydroxy-3-chlorobenzoate
PubChem CID 77580
IUPAC navn methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
SMIL COC(=O)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 104°C to 109°C
Mængde 5 g
Beilstein 2641291
Formel vægt 186.6
Procent renhed 98%