Få mere at vide
Methyl 3-(bromomethyl)benzoat, 97 %
Artikelnummer. 11453774
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453774 25 g 25g
11439423 1 g 1g
11449423 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453774 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11826.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 1129-28-8 | C9H9BrO2 | 229,07 g/mol
Methyl 3-(brommethyl)benzoat bruges i organisk syntese af andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyl 3-(brommethyl)benzoat anvendes i organisk syntese af andre
kemikalier.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Holdes væk fra stærke baser og oxidationsmidler. Lysfølsom. Uforeneligt med reduktionsmidler, aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1129-28-8
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00051437
InChI nøgle YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 517981
IUPAC navn methyl-3-(brommethyl)benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3- (bromomethyl)benzoate
Smeltepunkt 43 °C til 45 °C
Kogepunkt 115 °C (0,8 mmHg)
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 638569
Synonym methyl 3-bromomethyl benzoate, m-carbomethoxybenzyl bromide, 3-bromomethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromomethyl-, methyl ester, methyl-3-bromomethylbenzoate, methyl alpha-bromo-m-toluate, methyl3-bromomethyl benzoate, methyl-3-bromomethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzyl bromide
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 229.07
Procent renhed 97%