Få mere at vide
Methyl 3-(bromomethyl)benzoate, 95%, Maybridge™
Artikelnummer. 10684205
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10684205 10 g Amber Glass Bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 10684205 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00214EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1129-28-8
Molekylær formel C9H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 229.07
MDL nummer MFCD00051437
InChI nøgle YUHSMQQNPRLEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-bromomethyl benzoate, m-carbomethoxybenzyl bromide, 3-bromomethyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromomethyl-, methyl ester, methyl-3-bromomethylbenzoate, methyl alpha-bromo-m-toluate, methyl3-bromomethyl benzoate, methyl-3-bromomethyl benzoate, 3-carbomethoxybenzyl bromide
PubChem CID 517981
IUPAC navn methyl 3-(bromomethyl)benzoate
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(CBr)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Lineær formel BrCH2C6H4CO2CH3
Mængde 10 g
Formel vægt 229.07
Procent renhed 95%