Få mere at vide
Methyl 3-bromobenzoate, 98+%
Artikelnummer. 11463237
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463237 10 g 10g
11473237 50 g 50g
11483237 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463237 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16174.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 618-89-3 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Methyl-3-brombenzoat bruges som reagens i organisk syntese. Det bruges i syntesen af tetrahydrodibenzazocin, som virker som en hæmmer af 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3. Yderligere anvendes det til at fremstille 3-tert-butylphosphanyl-benzoesyre-methylester ved at reagere med tert-butyltrimethylsilylphosphin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyl 3-brombenzoate anvendes som reagens i organisk syntese. Det bruges i syntesen af tetrahydrodibenzazocin, som virker som en hæmmer af 17beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 3. Yderligere anvendes det til at fremstille 3-tert-butylphosphanyl-benzoesyre-methylester ved at reagere med tert-butyltrimethylsilylphosphin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-89-3
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD00017777
InChI nøgle KMFJVYMFCAIRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-bromobenzoate, 3-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromobenzoic acid, methyl ester, methyl-3-bromobenzoate, benzoic acid, m-bromo-, methyl ester, m-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3961, methyl m-bromo benzoate, methyl 3-bromo-benzoate
PubChem CID 12070
IUPAC navn methyl-3-brombenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromobenzoate
Smeltepunkt 30°C to 33°C
Kogepunkt 139°C to 140°C (35 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5575
Mængde 10 g
Beilstein 1940810
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 215.05
Procent renhed ≥98%