Få mere at vide
Methyl 3-bromobenzoate, 98%
Artikelnummer. 10316261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10316261 5 g Glasflaske 5g
10400361 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10316261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 333650050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 618-89-3 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-89-3
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.05
MDL nummer MFCD00017777
InChI nøgle KMFJVYMFCAIRAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-bromobenzoate, 3-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromobenzoic acid, methyl ester, methyl-3-bromobenzoate, benzoic acid, m-bromo-, methyl ester, m-bromobenzoic acid methyl ester, pubchem3961, methyl m-bromo benzoate, methyl 3-bromo-benzoate
PubChem CID 12070
IUPAC navn methyl-3-brombenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromobenzoate
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 139°C to 140°C (35.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 215.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Solid or Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-bromobenzoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.