Få mere at vide
Methyl-3-brom-5-hydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468177
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468177 1 g 1g
15478177 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51724.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 192810-12-1 | Molekylformel: C8H7BrO3 | Molekylvægt: 231,045 g/mol
Den anvendes som mellemprodukt for farmaceutiske produkter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Den anvendes som mellemprodukt for farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 192810-12-1
Molekylær formel C8H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 231.045
MDL nummer MFCD10566800
InChI nøgle KRTBWIIGEJIUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-hydroxybenzoic acid methyl ester, acmc-209f1w, methyl3-bromo-5-hydroxybenzoate, methyl 3-bromo-5-hydroxylbenzoate, 3-bromo-5-hydroxy-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3-bromo-5-hydroxy-,methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-hydroxy-, methyl ester
PubChem CID 53216607
IUPAC navn methyl-3-brom-5-hydroxybenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
Smeltepunkt 130 °C til 135 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 231.05
Procent renhed 97%