Få mere at vide
Methyl-3-brom-5-fluorphenylacetat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054392
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15409078
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62561.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 937732-38-2 | C9H8BrFO2 | 247.063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 937732-38-2
Molekylær formel C9H8BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 247.063
InChI nøgle AJSCFDHWZUZCNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-3-bromo-5-fluorophenyl acetate, methyl 3-bromo-5-fluorophenyl acetate
PubChem CID 59290393
IUPAC navn methyl 2-(3-bromo-5-fluorophenyl)acetate
SMIL COC(=O)CC1=CC(=CC(=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromo-5-fluorophenylacetate
Mængde 250 mg
Formel vægt 247.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Solid