Få mere at vide
Methyl 3-bromo-5-fluorophenylacetat, 96%
Artikelnummer. 15499068
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499068 5 g 5g
15409078 250 mg 250mg
15489068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62561.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 937732-38-2 | C9H8BrFO2 | 247,063 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 937732-38-2
Molekylær formel C9H8BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 247.063
InChI nøgle AJSCFDHWZUZCNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-3-bromo-5-fluorophenyl acetate, methyl 3-bromo-5-fluorophenyl acetate
PubChem CID 59290393
IUPAC navn methyl-2-(3-brom-5-fluorphenyl)acetat
SMIL COC(=O)CC1=CC(=CC(=C1)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromo-5-fluorophenylacetate
Mængde 5 g
Formel vægt 247.06
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof