Få mere at vide
Methyl-3-brom-5-fluorbenzoat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10649000
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10649000 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10649000 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00092DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
CAS 334792-52-8
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H6BrFO2
MDL nummer MFCD07780735
Mængde 1 g
Synonym 3-bromo-5-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester, acmc-209i1c, methyl 5-bromo-3-fluorobenzoate, methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate, 3-bromo-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester
InChI nøgle JERAACCIOWRRQA-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
IUPAC navn methyl-3-brom-5-fluorbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 233.04
PubChem CID 21942598
Formel vægt 233.04
Procent renhed 97%